Learn More
Cloruro de 3-fluorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10383712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10383712 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10387730 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10720765 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10383712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-07-5
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD00000670
Clave InChI SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
Nombre IUPAC cloruro de 3-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4COCl
Índice de refracción 1.5260 to 1.5300
Cantidad 5 mL
Beilstein 09, I, 137
Gravedad específica 1.3
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.