Learn More
3-Fluorobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497327 25 g 25 g
11407337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15055.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 401-80-9 | C7H4F4 | 164.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-80-9
Fórmula molecular C7H4F4
Peso molecular (g/mol) 164.10
Número MDL MFCD00000382
Clave InChI GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzotrifluoride, m-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-trifluoromethyl, trifluoromethyl-3-fluorobenzene, a,a,a,3-tetrafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-3-trifluoro-methyl benzene, 3-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67867
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzotrifluoride
Densidad 1.303
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Índice de refracción 1.401
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2045664
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1
Porcentaje de pureza 99%