Learn More
Ácido 3-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzoic Acid |
| CAS | 455-38-9 |
| Fórmula molecular | C7H5FO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | m-Fluorobenzoic Acid, NSC 10320, NSC 176125 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-ácido fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 140.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0274 |