Learn More
Éster metílico del ácido 3-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 455-68-5 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-fluorobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.043 |