Learn More
Ácido 3-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696514 5 g Frasco de vidrio 5 g
10152720 25 g Frasco de vidrio 25 g
10162720 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 455-38-9 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-38-9
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Número MDL MFCD00002489
Clave InChI MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro, meta-fluorobenzoic acid, benzoic acid, m-fluoro, 3-fluoro-benzoic acid, 3-fluorobenzoicacid, pubchem3480, 3-fluorobenzoic acid, ksc235q1b, paragos 390192
PubChem CID 9968
ChEBI CHEBI:20021
Nombre IUPAC 3-ácido fluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121°C to 125°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 333
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.