Learn More
Ácido 3-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497827 25 g 25 g
11407837 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16511.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 455-38-9 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Used in the preparation of regulation of phenolic acid synthesis in Bacillus subtilis. Also used in the bacterial decarboxylation of o-phthalic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza en la preparación de la regulación de la síntesis de ácido fenólico en Bacillus subtilis. También se utiliza en la descarboxilación bacteriana de los ácidos o-ftálicos.
Solubilidad
muy soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-38-9
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Número MDL MFCD00002489
Clave InChI MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro, meta-fluorobenzoic acid, benzoic acid, m-fluoro, 3-fluoro-benzoic acid, 3-fluorobenzoicacid, pubchem3480, 3-fluorobenzoic acid, ksc235q1b, paragos 390192
PubChem CID 9968
ChEBI CHEBI:20021
Nombre IUPAC 3-ácido fluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzoic acid
Punto de fusión 122°C to 124°C
Densidad 1.474
Cantidad 25 g
Beilstein 1906920
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzoic acid