Learn More
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10078711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10078711 1g; Glass bottle
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10078711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356930010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
CAS 701-27-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 108.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Fórmula lineal FC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5280 to 1.5310
Número MDL MFCD00042286
Cantidad 1g
Sinónimo 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
Clave InChI OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol) 194.60
PubChem CID 2734258
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.