Learn More
Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404514 1 g 1 g
11414514 5 g 5 g
11424514 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13140.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 701-27-9 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-27-9
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 194.60
Número MDL MFCD00042286
Clave InChI OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
Nombre IUPAC 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.463
Punto de ebullición 231°C to 232°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2091631
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 98%