Learn More
3-Fluorobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492068 5 g 5 g
15402078 250 mg 250 miligramos
15482068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55740.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. 
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1524-40-9
Fórmula molecular C6H6FNO2S
Peso molecular (g/mol) 175.177
Número MDL MFCD00042284
Clave InChI CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 150924
Nombre IUPAC 3-fluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 124°C to 129°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo