Learn More
3-Fluorobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15402078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15402078 250 mg 250 miligramos
15482068 1 g 1 g
15492068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15402078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55740.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. 
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1524-40-9
Fórmula molecular C6H6FNO2S
Peso molecular (g/mol) 175.177
Número MDL MFCD00042284
Clave InChI CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
PubChem CID 150924
Nombre IUPAC 3-fluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 124°C to 129°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo