Learn More
3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738645 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10738645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00519DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 701-27-9
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 194.60
Número MDL MFCD00042286
Clave InChI OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
Nombre IUPAC 3-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal FC6H4SO2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 97%