Learn More
3-fluorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzaldehyde |
| CAS | 456-48-4 |
| Fórmula molecular | C7H5FO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Fluorobenzenecarboxaldehyde, 3-Fluorophenylcarboxaldehyde, NSC 66830, m-Fluorobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Fc1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-fluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 124.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0324 |