Learn More
3-Fluorobenzaldehído, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477110 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10245440 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10444785 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10477110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119330100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-48-4 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-48-4
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.11
Número MDL MFCD00003348
Clave InChI PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro, 3'-fluoro-benzaldehyde, 3-fluoro-benzaldehyde, meta-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-fluoro, 3-fc6h4cho, 3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro benzaldehyde, pubchem3477
PubChem CID 68009
Nombre IUPAC 3-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzaldehyde
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 66°C to 68°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CHO
Índice de refracción 1.5170 to 1.519
Cantidad 10 mL
Beilstein 07, II, 177
Gravedad específica 1.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.