Learn More
3-Fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460223 10 g 10 g
11470223 50 g 50 g
11480223 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11396.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 456-48-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 456-48-4
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.114
Número MDL MFCD00003348
Clave InChI PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro, 3'-fluoro-benzaldehyde, 3-fluoro-benzaldehyde, meta-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-fluoro, 3-fc6h4cho, 3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro benzaldehyde, pubchem3477
PubChem CID 68009
Nombre IUPAC 3-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzaldehyde
Densidad 1.174
Punto de ebullición 173°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 10 g
Número UN UN1989
Beilstein 970178
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 97%