Learn More
3-fluorobenzaldehído 2,4-dinitrofenilhidrazona-3,5,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzadehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-D3 |
| CAS | 2734701-43-8 |
| Fórmula molecular | C13 D3 H6 F N4 O4 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 3-Fluorobenzadehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, 3-Fluorobenzadehyde-DNPH-d3, 3-Fluorobenzaldehyde 2-(2,4-dinitrophenyl-3,5,6-d3)hydrazone |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H9FN4O4/c14-10-3-1-2-9(6-10)8-15-16-12-5-4-11(17(19)20)7-13(12)18(21)22/h1-8,16 H/i4D,5 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1NN=Cc2cccc(F)c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trideuterio-N-[(3-fluorofenil)metilideneamino]-4,6-dinitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.2519 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0796 g/mol |
| Mostrar más |