Learn More
Clorhidrato de 3-fluoroazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425788 500 mg 500 miligramos
15415788 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59454.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 617718-46-4 | C3H7ClFN | 111.544 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Mantener alejado del calor y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617718-46-4
Fórmula molecular C3H7ClFN
Peso molecular (g/mol) 111.544
Número MDL MFCD05663715
Clave InChI PXFUWRWCKSLCLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoroazetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl, 3-fluoroazetidinehydrochloride, azetidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoroazetane hydrochloride, acmc-20dlgf, c3h6fn.hcl, ksc941o8n, 3-fluoro-azetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl salt
PubChem CID 10125054
Nombre IUPAC 3-fluoroazetidina; clorhidrato
SMILES C1C(CN1)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoroazetidine hydrochloride
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.55
Porcentaje de pureza 95%