Learn More
3-Fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454333 50 g 50 g
11444333 10 g 10 g
11349489 25 g 25 g
11464333 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11454333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10931.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-49-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-49-5
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00000335
Clave InChI MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoroanisole
Punto de fusión -35°C
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 1858895
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 99%