Learn More
3-Fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoroanisole |
| Punto de fusión | -35°C |
| Densidad | 1.104 |
| Punto de ebullición | 158°C to 159°C |
| Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
| Índice de refracción | 1.489 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1858895 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.13 |
| Mostrar más |