Learn More
3-Fluroroanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10731641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731641 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10731641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171890250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoroanisole
Nombre de nota 99%
CAS 456-49-5
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color Incoloro a amarillo pajizo
Densidad 1.1040g/mL
Punto de ebullición 158.0°C (743.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7FO
Fórmula lineal FC6H4OCH3
Índice de refracción 1.4876 to 1.4896
Número MDL MFCD00000335
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.104
Sinónimo 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
Clave InChI MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 126.13
PubChem CID 9975
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.