Learn More
3-Fluoroanilina, TRC
Código de producto. 30401424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401424 50 g
30391342 25 g
30402976 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58825550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-19-0
Fórmula molecular C6 H6 F N
Peso molecular (g/mol) 111.1169
Sinónimo Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
Nombre IUPAC 3-fluoroanilina
SMILES Nc1cccc(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoroaniline
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0484