Learn More
3'-Fluoroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499253 5 g 5 g
11409263 25 g 25 g
11419263 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11733.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-36-7 | C8H7FO | 138.14 g/mol
3'-Fluoroacetophenone is used as raw material and intermediate in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-fluoroacetofenona se utiliza como materia prima e intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Asegurar una ventilación adecuada durante el uso. Utilizarlo solamente en una campana extractora de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-36-7
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD00000338
Clave InChI HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
Nombre IUPAC 1-(3-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoroacetophenone
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 80°C to 81°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 5 g
Beilstein 907041
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza ≥98%