Learn More
Clorhidrato de 3-fluoropropilamina, TRC
Código de producto. 30403178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403178 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30403178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF402308100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride
CAS 64068-31-1
Fórmula molecular C3H8NF . HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCF
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-fluoropropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 113.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0408