Learn More
3-Fluoro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463364 100 g 100 g
11443364 5 g 5 g
11453364 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10637.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-82-3
Fórmula molecular C8H9F
Peso molecular (g/mol) 124.16
Número MDL MFCD00000323
Clave InChI AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
Nombre IUPAC 1-fluoro-2,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-o-xylene
Densidad 0.992
Cantidad 100 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.486
Número UN UN1993
Beilstein 2040955
Punto de ebullición 147°C to 148°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 99%