Learn More
3-fluoro-L-tirosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363736 50 mg 50 miligramos
11373736 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16775.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Fluoro-L-tyrosine is used as pharma and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fluoro-L-tirosina se utiliza como producto farmacéutico e intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua (9,8 g/L).
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-96-3
Fórmula molecular C9H10FNO3
Peso molecular (g/mol) 199.18
Número MDL MFCD00002607
Clave InChI VIIAUOZUUGXERI-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo 3-fluoro-l-tyrosine, s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluorotyrosine, 3-fluorotyrosine, l, h-tyr 3-f-oh, unii-174nrg3m2x, s-3-fluorotyrosine, 3'-fluoro-l-tyrosine, 2s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluoro-tyrosine
PubChem CID 643330
ChEBI CHEBI:46534
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-L-tyrosine
Punto de fusión 260°C to 261°C
Número UN UN2811
Beilstein 3204802
Información de solubilidad Soluble in water (9.8g/L).
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.18
Rotación óptica −7° (c=1 in 1M HCl)
Porcentaje de pureza 97%