Learn More
3-Fluoro-DL-valina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328246 100 mg 100 miligramos
11318246 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15334.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43163-94-6
Fórmula molecular C5H10FNO2
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00077549
Clave InChI ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-dl-valine, 3-fluorovaline, acmc-1cue2
PubChem CID 338887
Nombre IUPAC 2-amino-3-fluoro-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)(F)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-DL-valine
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Beilstein 2350377
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 94%