Learn More
3-Fluoro-DL-tirosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391287 100 mg 100 miligramos
11381287 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01479.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
3-Fluoro-DL-tyrosine is used for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-Fluoro-DL-tirosina se utiliza para la tirosina en la biosíntesis de proteínas como β-galactosidasas (Escherichia coli), bacteriorhodopsina y enzimas microliformes intestinales, aminopeptidasa N, para estudiar el efecto de las triosinas halogenadas en las propiedades de las proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua (28 g/L).
Notas
Guárdese lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-90-7
Fórmula molecular C9H10FNO3
Peso molecular (g/mol) 199.18
Número MDL MFCD00063075
Clave InChI VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-fluoro-dl-tyrosine, 2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, pardinon, m-fluoro-dl-tyrosine, fluorthyrin, 3-fluorotyrosin, 3-fluorotyrosine, m-ftyr, dl-m-fluorotyrosine, dl-3-fluorotyrosine
PubChem CID 92100
ChEBI CHEBI:32771
Nombre IUPAC 2-amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-DL-tyrosine
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Beilstein 3204804
Información de solubilidad Soluble in water (28g/L).
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.18
Porcentaje de pureza 98%