Learn More
3-Fluoro-DL-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397206 5 g 5 g
11387206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07297.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2629-54-1 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2629-54-1
Fórmula molecular C9H10FNO2
Peso molecular (g/mol) 183.18
Número MDL MFCD00004273,MFCD00066450
Clave InChI VWHRYODZTDMVSS-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 3-fluoro-dl-phenylalanine, 3-fluorophenylalanine, 2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluorophenylalanine, dl-3-fluorophenylalanine, h-dl-phe 3-f-oh, m-fluoro-dl-phenylalanine, alanine, 3-fluorophenyl, 3-fluoro-3-phenylalanine, dl-phenylalanine, 3-fluoro
PubChem CID 9976
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(3-fluorofenil)propanoico
SMILES [NH3+][C@@H](CC1=CC=CC(F)=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-DL-phenylalanine
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Beilstein 2939807
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Porcentaje de pureza 98%