Learn More
3-fluoro-6-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-6-bromopyridine |
| CAS | 41404-58-4 |
| Fórmula molecular | C5H3BrFN |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Fluoro-2-bromopyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)nc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-fluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9433 |