Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)fenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 195447-79-1 |
| Fórmula molecular | C9H6F4O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenelacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F4O2/c10-7-2-5(3-8(14)15)1-6(4-7)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 222.14 |