Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)fenilacético, 97 %
Código de producto. 11397009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397009 5 g 5 g
11387009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26850.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195447-79-1
Fórmula molecular C9H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 222.139
Número MDL MFCD00061188
Clave InChI LQIBHDUPSIQRPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic acid, fluorotrifluoromethylphenylaceticacid6, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylacetic acid, 2-5-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem8436
PubChem CID 2759172
Nombre IUPAC ácido 2-[3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 109°C to 112°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.14
Porcentaje de pureza 97%