Learn More
Isocianato de 3-fluoro-5-(trifluorometil)fenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331630 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10331630 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00117DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
CAS 302912-19-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H3F4NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl
Clave InChI WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1N=C=O)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-isocianato-5-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 205.112
PubChem CID 3445672
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%