Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11965011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11965011 5 g 5 g
11955011 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 161622-05-5
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00061293
Clave InChI NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
Nombre IUPAC Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 105.0°C to 106.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.