Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11498427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11498427 5 g 5 g
11488427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11498427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 161622-05-5
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00061293
Clave InChI NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
Nombre IUPAC Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 98%