Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499875 250 mg 250 miligramos
15489875 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52526.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 159020-59-4
Fórmula molecular C7H5BF4O2
Peso molecular (g/mol) 207.92
Número MDL MFCD06657735
Clave InChI WEMCWZGCSRGJGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-borono-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-fluoro-phenylboronic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene boronic acid, 5-fluoro-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2783192
Nombre IUPAC ácido [3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.92
Porcentaje de pureza 97%