Learn More
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %
Código de producto. 11484297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484297 5 g 5 g
11474297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20385.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 188815-30-7
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.113
Número MDL MFCD00061312
Clave InChI UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-fluoro-5-formylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem4239, acmc-1bzt1, 5-tetrafluoro-m-tolualdehyde, 3-fluoro-5-trifluromethylbenzaldehyde
PubChem CID 605686
Nombre IUPAC 3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.376
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Beilstein 9121754
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%