Learn More
Alcohol 3-fluoro-5-(trifluorometoxi)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497297 1 g 1 g
15428905 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34364.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86256-47-5
Fórmula molecular C8H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 210.128
Número MDL MFCD18783225
Clave InChI WJTUZFGGSZDUKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 15582619
Nombre IUPAC [3-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil]metanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.13
Porcentaje de pureza 97%