Learn More
3'-Fluoro-5'-(pentafluorotio)acetofenona, 97 %
Código de producto. 15498385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498385 250 mg 250 miligramos
15456117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33302.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-57-1
Fórmula molecular C8H6F6OS
Peso molecular (g/mol) 264.185
Número MDL MFCD16652464
Clave InChI XABWPYOWUIIPAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoro-5'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 3'-fluoro-5'-pentafluorothio acetophenone
PubChem CID 66523548
Nombre IUPAC 1-[3-fluoro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.18
Porcentaje de pureza 97%