Learn More
Ácido 3-fluoro-5-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490356 1 g 1 g
15400366 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53084.03
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-fluoro-5-(metoxicarbonil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871329-62-3
Fórmula molecular C8H8BFO4
Peso molecular (g/mol) 197.956
Número MDL MFCD07363749
Clave InChI VKHJVASTGLPBBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,3-borono-5-fluoro-, 1-methyl ester 9ci, methyl 3-borono-5-fluorobenzoate, acmc-209qg6, ksc657s1f, 3-fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 44717206
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-5-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.96
Porcentaje de pureza 95%