Learn More
Ácido 3-fluoro-5-isobutoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489687 1 g 1 g
15409697 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52921.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850589-57-0
Fórmula molecular C10H14BFO3
Peso molecular (g/mol) 212.027
Número MDL MFCD07363783
Clave InChI KLKWZMKGTIQLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-isobutoxyphenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-isobutyloxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronicacid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl, acmc-209q3f, 3-fluoro-5-isobutoxyphenyl boronic acid
PubChem CID 44558176
Nombre IUPAC ácido [3-fluoro-5-(2-metilpropoxi)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OCC(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.03
Porcentaje de pureza 98%