Learn More
3-Fluoro-5-yodopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462109 5 g 5 g
15472109 250 mg 250 miligramos
15452109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64770.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 757950-13-3 | C5H3FIN | 222.989 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 757950-13-3
Fórmula molecular C5H3FIN
Peso molecular (g/mol) 222.989
Número MDL MFCD08457780
Clave InChI MMJSSIRVEYQWMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-iodo-pyridine, pyridine, 3-fluoro-5-iodo, 3-fluoro-5-iodo-pyridin, pyridine,3-fluoro-5-iodo, 3-fluoranyl-5-iodanyl-pyridine, 3-iodo-5-fluoropyridine, 5-fluoro-3-iodopyridine
PubChem CID 18454778
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-yodopiridina
SMILES C1=C(C=NC=C1I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-iodopyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 11107918
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido