Learn More
3-Fluoro-5-yodoanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447407 1 g 1 g
15467407 250 mg 250 miligramos
15457407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34457.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 660-49-1 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-49-1
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.016
Número MDL MFCD04116466
Clave InChI HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-3-iodoaniline, 3-fluoro-5-iodo-phenylamine, pubchem4458, 3-fluoro-5-iodo aniline, 3-fluoro-5-iodophenylamine, 5-fluoro-3-iodophenylamine, benzenamine,3-fluoro-5-iodo, benzenamine, 3-fluoro-5-iodo
PubChem CID 2758986
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-yodoanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-iodoaniline
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 96%