Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-fluoro-5-hidroxibencenoborónico , 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467186 1 g 1 g
15477186 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62234.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1887126-77-3
Fórmula molecular C12H16BFO3
Peso molecular (g/mol) 238.065
Clave InChI KBGOBMOAZQOCTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 72219551
Nombre IUPAC 3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido