Learn More
3-fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, TRC
Código de producto. 30391714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391714 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30391714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5961055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 231953-38-1
Fórmula molecular C8H3F4N
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H
SMILES FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1
Nombre IUPAC 3-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 189.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.02