Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349819 1 g 1 g
11359819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 231953-38-1
Fórmula molecular C8H3F4N
Peso molecular (g/mol) 189.113
Número MDL MFCD00236280
Clave InChI CFPNGJCBTZAVDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorobenzotrifluoride, benzonitrile, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4800, acmc-1cq1l, intermediates-zcf02625, ksc495o7j, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2737550
Nombre IUPAC 3-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 45°C to 48°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza 97%