Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorometil)ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30405947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405947 100 mg
30405760 500 mg
30390152 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598468100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115754-21-7
Fórmula molecular C8H4F4O2
Peso molecular (g/mol) 208.11
SMILES OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0147