Learn More
Ácido 3-fluoro-4-(trifluorometil)benzoico, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480488 1 g 1 g
11490488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24625.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115754-21-7
Fórmula molecular C8H4F4O2
Peso molecular (g/mol) 208.112
Número MDL MFCD00236279
Clave InChI HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluoro-p-toluic acid, pubchem4970, acmc-1c70e, ksc179k4t, 3-fluoro-4 trifluoromethyl benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic aicd
PubChem CID 688293
Nombre IUPAC Ácido 3-fluoro-4-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 173°C to 176°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza ≥97%