Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415867 5 g 5 g
11405867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24411.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69411-68-3 | C7H5F4N | 179.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69411-68-3
Fórmula molecular C7H5F4N
Peso molecular (g/mol) 179.12
Número MDL MFCD00190120
Clave InChI CRRVZRDISHOQQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-4-amino benzotrifluoride, benzenamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1631, 4-amino,2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 2735914
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(C(F)=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 54°C to 58°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.12
Porcentaje de pureza 97%