Learn More
Ácido 3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid |
| CAS | 187804-79-1 |
| Fórmula molecular | C7H5BF4O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BF4O3/c9-5-3-4(8(13)14)1-2-6(5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H |
| SMILES | B(C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)F)(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 223.92 |