Learn More
Ácido 3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11386679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11386679 1 g 1 g
11396679 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11386679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26234.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. El material incompatible son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886498-89-1
Fórmula molecular C8H4F4O3
Peso molecular (g/mol) 224.111
Número MDL MFCD06660202
Clave InChI PIBFTHWKVKHHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy-benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid,3-fluoro-4-trifluoromethoxy, benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy
PubChem CID 2783356
Nombre IUPAC ácido 3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.11
Porcentaje de pureza 97%