Learn More
3-Fluoro-4-piridincarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936431 1 g 1 g
11946431 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442170010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40273-47-0 | C6H4FNO | 125.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40273-47-0
Fórmula molecular C6H4FNO
Peso molecular (g/mol) 125.10
Número MDL MFCD06410686
Clave InChI KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoroisonicotinaldehyde, 3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde, 3-fluoro-4-formylpyridine, 3-fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 3-fluoro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, brettphospd, pubchem5137, acmc-20a1qb
PubChem CID 2763003
Nombre IUPAC 3-fluoropiridina-4-carbaldehído
SMILES FC1=C(C=O)C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Densidad 1.2550g/mL
Punto de ebullición 70.0°C (25.0 Torr)
Temperatura de inflamación 67°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.255
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.